6-tert-Butylnicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(tert-Butyl)nicotinic acid
OR930175-1G
APOSOR930175-1GEA
74.9
CHF
APOSOR930175-1G
6-tert-Butylnicotinic acid 98%
6-tert-Butylnicotinic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059362 CAS-Nummer: 832715-99-8 |