4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930171-100MG
OR930171-1G
OR930171-250MG
APOSOR930171-100MGEA
97.5
CHF
APOSOR930171-100MG
APOSOR930171-1G
APOSOR930171-250MG
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride
Formel:
C₅H₉N₃·ClH MW: 147,606 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26383908 CAS-Nummer: 1456821-65-0 |