1-(2-Chloro-6-methoxyphenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930146-1G OR930146-250MG
APOSOR930146-1GEA 29.3 CHF
APOSOR930146-1G APOSOR930146-250MG
1-(2-Chloro-6-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-6-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₉ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24847834
CAS-Nummer: 881883-32-5