2-Bromo-5-methylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930096-25G
APOSOR930096-25GEA
144
CHF
APOSOR930096-25G
2-Bromo-5-methylphenol 98%
2-Bromo-5-methylphenol
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187,034 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11100989 CAS-Nummer: 14847-51-9 |