Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930052-1G
OR930052-250MG
APOSOR930052-1GEA
393
CHF
APOSOR930052-1G
APOSOR930052-250MG
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ MW: 180,204 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16151670 CAS-Nummer: 1250236-70-4 |