1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930046-1G
OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA
340
CHF
APOSOR930046-1G
APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₁₁NO₂ MW: 153,178 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09674980 CAS-Nummer: 573720-38-4 |