6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-bromo-1,2,4-triazine
OR930027-25G
APOSOR930027-25GEA 74.9 CHF
APOSOR930027-25G
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine
Formel: C₃H₃BrN₄
MW: 174,987 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16877209
CAS-Nummer: 69249-22-5