3-Aminophenethyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929971-1G OR929971-5G
APOSOR929971-1GEA 152 CHF
APOSOR929971-1G APOSOR929971-5G
3-Aminophenethyl alcohol 97%
3-Aminophenethyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683213
CAS-Nummer: 52273-77-5