2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR929960-1G
OR929960-5G
APOSOR929960-1GEA
289
CHF
APOSOR929960-1G
APOSOR929960-5G
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester
Formel:
C₈H₁₄O₃ MW: 158,195 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658443 CAS-Nummer: 597-04-6 |