4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929938-1G OR929938-5G
APOSOR929938-1GEA 110 CHF
APOSOR929938-1G APOSOR929938-5G
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol
Formel: C₈H₁₀ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09044328
CAS-Nummer: 38926-77-1