1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929874-1G OR929874-250MG
APOSOR929874-1GEA 731 CHF
APOSOR929874-1G APOSOR929874-250MG
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉ClN₂
MW: 144,602 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02855989
CAS-Nummer: 96450-54-3