3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 CHF
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,127 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00059170
CAS-Nummer: 100-73-2