(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929814-1G OR929814-5G
APOSOR929814-1GEA 166 CHF
APOSOR929814-1G APOSOR929814-5G
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08448031
CAS-Nummer: 14333-52-9