1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929803-1G
OR929803-250MG
APOSOR929803-1GEA
78.4
CHF
APOSOR929803-1G
APOSOR929803-250MG
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
1-(2-Naphthyl)methanamine
Formel:
C₁₁H₁₁N MW: 157,212 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01529867 CAS-Nummer: 2018-90-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)