3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR929712-1G OR929712-250MG
APOSOR929712-1GEA 716 CHF
APOSOR929712-1G APOSOR929712-250MG
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formel: C₇H₄ClN₃
MW: 165.58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20925262
CAS-Nummer: 155535-23-2