5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929696-1G OR929696-250MG
APOSOR929696-1GEA 609 CHF
APOSOR929696-1G APOSOR929696-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11974482
CAS-Nummer: 14631-47-1