3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929645-25G OR929645-5G
APOSOR929645-25GEA 393 CHF
APOSOR929645-25G APOSOR929645-5G
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₁NO·ClH
MW: 173,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381121
CAS-Nummer: 52225-87-3