7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929617-1G OR929617-250MG
APOSOR929617-1GEA 140 CHF
APOSOR929617-1G APOSOR929617-250MG
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114863
CAS-Nummer: 22246-04-4