2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G
OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA
41.8
CHF
APOSOR929569-1G
APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Formel:
C₃H₇BrO₂S MW: 187.055 g/mol Melting Pt: 32…40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08274926 CAS-Nummer: 16523-02-7 |