2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929504-10G
OR929504-1G
APOSOR929504-10GEA
741
CHF
APOSOR929504-10G
APOSOR929504-1G
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride
Formel:
C₉H₈N₂O·ClH MW: 196,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22570184 CAS-Nummer: 29378-39-0 |