3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929492-1G
OR929492-5G
APOSOR929492-1GEA
201
CHF
APOSOR929492-1G
APOSOR929492-5G
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₇NO·ClH MW: 167,677 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973192 CAS-Nummer: 864658-14-0 |