1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929449-10G OR929449-1G OR929449-5G
APOSOR929449-10GEA 776 CHF
APOSOR929449-10G APOSOR929449-1G APOSOR929449-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03780730
CAS-Nummer: 75815-74-6