5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929332-1G OR929332-250MG
APOSOR929332-1GEA 688 CHF
APOSOR929332-1G APOSOR929332-250MG
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19441963
CAS-Nummer: 59282-83-6