Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929269-1G OR929269-250MG
APOSOR929269-1GEA 110 CHF
APOSOR929269-1G APOSOR929269-250MG
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565693
CAS-Nummer: 40318-15-8