4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazole-2-carbaldehyde
OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-1GEA 55.7 CHF
APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₇NOS
MW: 141,191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044203
CAS-Nummer: 74531-15-0