2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-3-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid
OR929238-1G
OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA
372
CHF
APOSOR929238-1G
APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16610679 CAS-Nummer: 133928-73-1 |