4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-1,3-dihydroisobenzofuran
OR929157-1G
OR929157-250MG
APOSOR929157-1GEA
136
CHF
APOSOR929157-1G
APOSOR929157-250MG
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran
Formel:
C₈H₇BrO MW: 199,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22397733 CAS-Nummer: 1402667-16-6 |