2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929099-1G OR929099-250MG
APOSOR929099-1GEA 758 CHF
APOSOR929099-1G APOSOR929099-250MG
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O·ClH
MW: 184,623 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156669
CAS-Nummer: 137195-33-6