7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR929053-1G OR929053-500MG
APOSOR929053-1GEA 136 CHF
APOSOR929053-1G APOSOR929053-500MG
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₈N₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846604
CAS-Nummer: 1239648-57-7