2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929033-1G OR929033-5G
APOSOR929033-1GEA 213 CHF
APOSOR929033-1G APOSOR929033-5G
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090835
CAS-Nummer: 29450-07-5