3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929007-1G OR929007-250MG
APOSOR929007-1GEA 103 CHF
APOSOR929007-1G APOSOR929007-250MG
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697766
CAS-Nummer: 40155-47-3