3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 346 CHF
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186317
CAS-Nummer: 116546-04-4