3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR928975-25G OR928975-5G
APOSOR928975-25GEA 188 CHF
APOSOR928975-25G APOSOR928975-5G
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804558
CAS-Nummer: 871657-49-7