1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928965-1G
OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA
262
CHF
APOSOR928965-1G
APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₃NO MW: 163,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11695056 CAS-Nummer: 1071359-81-3 |