(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 62.7 CHF
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Dichte: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07367007
CAS-Nummer: 89401-28-5