4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928941-1G OR928941-250MG
APOSOR928941-1GEA 758 CHF
APOSOR928941-1G APOSOR928941-250MG
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(2-Piperidyl)-1-butanol
Formel: C₉H₁₉NO
MW: 157,253 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13183976
CAS-Nummer: 90726-50-4