4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 1-oxide
OR928908-1G OR928908-5G
APOSOR928908-1GEA 145 CHF
APOSOR928908-1G APOSOR928908-5G
4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate 95%
4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,187 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20921528
CAS-Nummer: 125162-98-3