H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
cis-Methyl 3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
OR928883-1G
OR928883-250MG
APOSOR928883-1GEA
184
CHF
APOSOR928883-1G
APOSOR928883-250MG
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO₂·ClH MW: 193,671 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13184930 CAS-Nummer: 87360-22-3 |