Butyl methanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928832-10G OR928832-5G OR928832-25G
APOSOR928832-10GEA 99.3 CHF
APOSOR928832-10G APOSOR928832-5G APOSOR928832-25G
Butyl methanesulphonate 95%
Butyl methanesulphonate
Formel: C₅H₁₂O₃S
MW: 152,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041257
CAS-Nummer: 1912-32-9