5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928790-1G
APOSOR928790-1GEA
88.9
CHF
APOSOR928790-1G
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one
Formel:
C₅H₅BrN₂O MW: 189,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044136 CAS-Nummer: 14248-01-2 |