4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 372 CHF
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,554 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189223
CAS-Nummer: 73038-85-4