1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928608-1G
OR928608-250MG
OR928608-5G
APOSOR928608-1GEA
289
CHF
APOSOR928608-1G
APOSOR928608-250MG
APOSOR928608-5G
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine
Formel:
C₁₁H₁₇N₃ MW: 191,273 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05189259 CAS-Nummer: 524673-92-5 |