4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylindoline
OR928566-1G OR928566-250MG OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA 289 CHF
APOSOR928566-1G APOSOR928566-250MG APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437632
CAS-Nummer: 62108-16-1