4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(p-Tolyl)acrylaldehyde
OR928560-10G
APOSOR928560-10GEA 27.9 CHF
APOSOR928560-10G
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
4-Methyl-cinnamaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460295
CAS-Nummer: 56578-35-9