3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR928537-1G
APOSOR928537-1GEA 445 CHF
APOSOR928537-1G
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClN₂·ClH
MW: 165,021 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19705404
CAS-Nummer: 27349-66-2