3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928464-1G
OR928464-250MG
APOSOR928464-1GEA
758
CHF
APOSOR928464-1G
APOSOR928464-250MG
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇NO·ClH MW: 179,688 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22573686 CAS-Nummer: 90226-88-3 |