(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 168 CHF
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Formel: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202768
CAS-Nummer: 53055-04-2