Methyl 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928397-1G OR928397-250MG
APOSOR928397-1GEA 776 CHF
APOSOR928397-1G APOSOR928397-250MG
Methyl 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetate 95%
Methyl 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834894
CAS-Nummer: 172647-94-8