Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 94 CHF
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275065
CAS-Nummer: 787596-41-2