1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928279-1G OR928279-250MG
APOSOR928279-1GEA 1040 CHF
APOSOR928279-1G APOSOR928279-250MG
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,242 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864495
CAS-Nummer: 884504-74-9